Mercurio (II) yoduro, rojo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Diyoduro de mercurio, Mercúrico yoduro, Mercurio yoduro
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 39.2 EUR
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Mercurio (II) yoduro, rojo ACS
Mercurio (II) yoduro
Formula: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Pto. Ebullición: 354 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 259 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011044
Núm. CAS: 7774-29-0
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05905
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %