Mercurio (II) óxido, rojo 99+% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
193510250 193511000
ACRO193510250EA 47 EUR
ACRO193510250 ACRO193511000
Mercurio (II) óxido, rojo 99+% ACS
Mercurio (II) óxido
Formula: HgO
MW: 216.59 g/mol
Pto. Ebullición: 356.6 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 500 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011045
Núm. CAS: 21908-53-2
UN: 1641
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,05908
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %