Paladio (II) óxido 99.995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193680010
193680050
ACRO193680010EA
347
EUR
ACRO193680010
ACRO193680050
Paladio (II) óxido 99.995% (trace metals basis)
Paladio (II) óxido
Formula:
OPd Densidad: 8,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011172 Núm. CAS: 1314-08-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Grey to black Powder or granules and/or chunks |
Assay | 85.2 to 88.7 % (Pd) |
Total trace metal impurities | ≤50 ppm |