Potasio sulfato, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
193810010 193810050 193810250
ACRO193810010EA 62.4 EUR
ACRO193810010 ACRO193810050 ACRO193810250
Potasio sulfato, pure
Potasio sulfato
Formula: K₂SO₄
MW: 174.26 g/mol
Pto. Ebullición: 1689 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 1067 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011388
Núm. CAS: 7778-80-5
Índice Merck: 13,07759
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (130°C)
pH 5.5 to 8.5
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Lead (Pb) ≤0.0002 %
Mercury (Hg) ≤0.0001 %
Selenium (Se) ≤0.0005 %