Plata sulfato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
194070100 194071000 194075000
ACRO194070100EA 66.5 EUR
ACRO194070100 ACRO194071000 ACRO194075000
Plata sulfato ACS
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
Pto. Ebullición: 1085 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 652 °C
Densidad: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
UN: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %