Sodio cloruro, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
194090010 194090050 194090250
ACRO194090010EA 43.2 EUR
ACRO194090010 ACRO194090050 ACRO194090250
Sodio cloruro, extra puro
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Pto. Ebullición: 1461 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 801 °C
Densidad: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003477
Núm. CAS: 7647-14-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % in water at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm