Sodio sulfato, anhidro 99+% para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
194100500 194102500
ACRO194100500EA 62.5 EUR
ACRO194100500 ACRO194102500
Sodio sulfato, anhidro 99+% para HPLC
Sodio sulfato
Formula: Na₂SO₄
Pto. Ebullición: >1700 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 884 °C
Densidad: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003504
Núm. CAS: 7757-82-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a4977cb8ca54638f22a60675bfbef71bbb77ab6&vid=942501aaa5afc8d85b82628854aac94d517322eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Water ≤0.1 %
UV (10 % in water)
Acidity/alkalinity ≤0.0002 meq/g
Titration with HClO4 ≥99.0 %