Amonio sulfato 99.9995% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
194150500 194152500
ACRO194150500EA 104 EUR
ACRO194150500 ACRO194152500
Amonio sulfato 99.9995% (trace metals basis)
Amonio sulfato
Formula: (NH₄)₂SO₄
Pto. de fusión: 280 °C
Densidad: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003391
Núm. CAS: 7783-20-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤5 ppm
Gravimetry 23.7 to 24.9 % (S)