Amonio metavanadato 99.996% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
194400100 194400500
ACRO194400100EA 189 EUR
ACRO194400100 ACRO194400500
Amonio metavanadato 99.996% (trace metals basis)
Amonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
MW: 116.98 g/mol
Pto. de fusión: 200 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011430
Núm. CAS: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1 II
Índice Merck: 13,00572
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %