Evans blue
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
195550050
195550250
ACRO195550050EA
41.2
EUR
ACRO195550050
ACRO195550250
Evans blue
Evans blue
Formula:
C₃₄H₂₈N₆O₁₄S₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004021 Núm. CAS: 314-13-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % |
UV Lambda max | 605 to 611 nm |
Specific extinction E (1%/1cm) | ≥710 (On dry substance) |