Magnesio cloruro, anhidro 99.9% (trace metals basis), puro
Proveedor: Thermo Scientific
197060100 197060500
ACRO197060100EA 147 EUR
ACRO197060100 ACRO197060500
Magnesio cloruro, anhidro 99.9% (trace metals basis), puro
Magnesio cloruro
Formula: MgCl₂
Pto. Ebullición: 1412 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 708 °C
Densidad: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011106
Núm. CAS: 7786-30-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder to beads
Total trace metal impurities ≤0.1 %