Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
202180010
202181000
ACRO202180010EA
339
EUR
ACRO202180010
ACRO202181000
Amberlyst® A-26 (OH) ion-exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
Densidad:
0,672 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00145579 Núm. CAS: 39339-85-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Tan Beads |
Harmonic mean size | 0.560 to 0.700 |
Uniformity coefficient | ≤1.45 |
Moisture holding capacity | 65 to 75 % (OH) |
Total volume capacity | ≥0.80 eq/l (OH) as is |