Amberlite® IRA-410 (Cl) ion-exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Amberlite® IRA-410 Cl type
202291000
202295000
ACRO202291000EA
27.5
EUR
ACRO202291000
ACRO202295000
Amberlite® IRA-410 (Cl) ion-exchange resin
Amberlite® IRA-410 (Cl)
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00132710 Núm. CAS: 9002-26-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Transparent light yellow to light orange Beads |
Particle size | ≤5.0 % (>1.180 mm) |
Harmonic mean size | 0.600 to 0.750 mm |
Uniformity coefficient | ≤1.60 |
Moisture holding capacity | 45.0 to 51.0 % (Cl-) |
Total volume capacity | ≥1.25 eq/l (Cl-) |