α-Chlorothioanisole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 86.9 EUR
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Pto. Ebullición: 66 °C (,3hPa)
Densidad: 1,23 g/cm³
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000921
Núm. CAS: 7205-91-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %