2,2'-(Propano-1,3-diildiimino)bis[2-(hidroximetil)propano-1,3-diol] 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1,3-Bis(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane, 1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)amino]propane, 2,2'-(Propane-1,3-diylbis(azanediyl))bis(2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol), BIS-TRIS propane, 2,2'-(Propane-1,3-diyldiimino)bis[2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol]
202640010 202640250 202641000 202642500
ACRO202640010EA 1540 EUR
ACRO202640010 ACRO202640250 ACRO202641000 ACRO202642500
2,2'-(Propano-1,3-diildiimino)bis[2-(hidroximetil)propano-1,3-diol] 99%
2,2'-(Propano-1,3-diildiimino)bis[2-(hidroximetil)propano-1,3-diol]
Formula: C₁₁H₂₆N₂O₆
Pto. de fusión: 164…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004689
Núm. CAS: 64431-96-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 168 °C
Loss on drying ≤1 %
Solubility (0.1 M in water) Clear colorless
UV at 400 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %