Androsterone 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Androstan-17-one, 3-hydroxy-, (3alpha,5alpha)-, 3-alpha-Hydroxy-5-alpha-androstan-17-one, 5alpha-Androsterone
204190050 204190010
ACRO204190050EA 365 EUR
ACRO204190050 ACRO204190010
Androsterone 97%
Androsterone
Formula: C₁₉H₃₀O₂
MW: 290,447 g/mol
Pto. de fusión: 180…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003618
Núm. CAS: 53-41-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +90° to +98° (20°C, 589 nm) (c=0.7, ethanol)