L-Leucic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
204810010 204810050
ACRO204810010EA 55.3 EUR
ACRO204810010 ACRO204810050
L-Leucic acid 98%
L-Leucic acid
Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. de fusión: 78…80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064214
Núm. CAS: 13748-90-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
NMR consistent with structure
Specific optical rotation -24° to -28° (20 °C, 589 nm) (C=1, 1N NaOH)
Titration with NaOH ≥97.5 %