Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
206110050 206110250 206111000
ACRO206110050EA 47 EUR
ACRO206110050 ACRO206110250 ACRO206111000
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica 98+%
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174.2 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120°C)
Solubility (10 % in water at 25°C) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.0 % (on dry substance)