Calcio cloruro ACS desiccant
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cloruro de calcio
206791000 206795000
ACRO206791000EA 61.3 EUR
ACRO206791000 ACRO206795000
Calcio cloruro ACS desiccant
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
MW: 110.98 g/mol
Pto. Ebullición: >1600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 782 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
Índice Merck: 14,01659
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g