2-Metilbenzofurano 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
208400010 208400050
ACRO208400010EA 109 EUR
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Metilbenzofurano 96%
2-Metilbenzofurano
Formula: C₉H₈O
Pto. Ebullición: 197…198 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,057 g/cm³
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005850
Núm. CAS: 4265-25-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %