2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
210510500 210512500
ACRO210510500EA 118 EUR
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina 99%
2,2-Dimetilpropano-1,3-diamina
Formula: C₅H₁₄N₂
Pto. Ebullición: 152…154 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 29…31 °C
Densidad: 0,85 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009801
Núm. CAS: 7328-91-8
UN: 2921
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %