4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010 210930050
ACRO210930010EA 80.3 EUR
ACRO210930010 ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Pto. Ebullición: 116 °C (,1 mmHg)
Pto. de fusión: 53,9…55.1 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009711
Núm. CAS: 50438-75-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥98.5 %