Litio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 69.2 EUR
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
Litio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Litio nitrato
Formula: LiNO₃
MW: 68.95 g/mol
Pto. Ebullición: 600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 251 °C
Densidad: 2.38 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011094
Núm. CAS: 7790-69-4
UN: 2722
ADR: 5.1 III
Índice Merck: 13,05558
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %