Aluminio nitrato nonahidrato 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aluminum nitrate nonahydrate
212240100 212241000
ACRO212240100EA 81.4 EUR
ACRO212240100 ACRO212241000
Aluminio nitrato nonahidrato 99.999% (trace metals basis)
Aluminio nitrato nonahidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375.13 g/mol
Pto. de fusión: 73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149132
Núm. CAS: 7784-27-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm