Cadmio acetato dihidrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Di(acetato) de cadmio dihidrato
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 145 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Cadmio acetato dihidrato 98%, puro
Cadmio acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
MW: 266.53 g/mol
Pto. Ebullición: 105…107 °C (4 mmHg)
Pto. de fusión: 256 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150020
Núm. CAS: 5743-04-4
UN: 2570
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 13,01614
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %