Yodo 99.5+% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212490250 212491000 212495000
ACRO212490250EA 37.8 EUR
ACRO212490250 ACRO212491000 ACRO212495000
Yodo 99.5+% para análisis
Yodo
Formula: I₂
Pto. Ebullición: 185 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 113 °C
Densidad: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark blue to black Glistening spheres
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter Passes test