Carbonato de plomo ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Lead carbonat
212511000 212515000
ACRO212511000EA 71.9 EUR
ACRO212511000 ACRO212515000
Carbonato de plomo ACS
Carbonato de plomo
Formula: PbCO₃
MW: 267.21 g/mol
Pto. de fusión: 400 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064631
Núm. CAS: 598-63-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)