Potasio dihidrogenofosfato 99+% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Potasio fosfato monobásico
212590025 212595000
ACRO212590025EA 315 EUR
ACRO212590025 ACRO212595000
Potasio dihidrogenofosfato 99+% para bioquímica
Potasio dihidrogenofosfato
Formula: KH₂PO₄
MW: 136.09 g/mol
Pto. Ebullición: 100
Pto. de fusión: 253 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011401
Núm. CAS: 7778-77-0
Índice Merck: 13,07744
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %