Sodio acetato, anhidro 99% para bioquímica
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
212660010 212662500
ACRO212660010EA 98.8 EUR
ACRO212660010 ACRO212662500
Sodio acetato, anhidro 99% para bioquímica
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Pto. Ebullición: 881,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 324 °C
Densidad: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: >250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012459
Núm. CAS: 127-09-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %