Sodio bromuro ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
212670025 212671000 212675000
ACRO212670025EA 241 EUR
ACRO212670025 ACRO212671000 ACRO212675000
Sodio bromuro ACS
Sodio bromuro
Formula: NaBr
MW: 102.89 g/mol
Pto. Ebullición: 1390 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 755 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003475
Núm. CAS: 7647-15-6
Índice Merck: 13,08666
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Powder or solid
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %