Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212851000 212858000
212851000.EA 67.5 EUR
212851000. 212858000.
Isopropylmagnesium chloride 2.0 M in THF, AcroSeal®
Isopropylmagnesium chloride
Formula: C₃H₇ClMg
Pto. Ebullición: 62,4 °C (899.8hPa)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0,97 g/cm³
Pto. de inflamación: –27 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000466
Núm. CAS: 1068-55-9
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow to grey to dark brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.80 to 2.20 M