PIPES sal disódica 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Piperazina-1,4-dietanosulfonato de disodio
215090250 215091000 215092500
ACRO215090250EA 71.9 EUR
ACRO215090250 ACRO215091000 ACRO215092500
PIPES sal disódica 99%
PIPES-Na2
Formula: C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
MW: 346,34 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064349
Núm. CAS: 76836-02-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤5 %
Solubility (20 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.050
pH 9.2 to 10.0 (1 % in water at 25°C)
Titration with HCl 98.5 to 101.5 % (on dry substance)