Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
214460010 214460050
ACRO214460010EA 39.1 EUR
ACRO214460010 ACRO214460050
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico 98%
Ácido 2,6-bis(trifluorometil)benzoico
Formula: C₉H₄F₆O₂
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 137,7…138.6 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000376
Núm. CAS: 24821-22-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
HPLC ≥97.5 %