Alloxan monohydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
215370250 215370100 215371000
ACRO215370250EA 89.2 EUR
ACRO215370250 ACRO215370100 ACRO215371000
Alloxan monohydrate 98%
Alloxan monohydrate
Formula: C₄H₄N₂O₅
Pto. de fusión: 240 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006031
Núm. CAS: 2244-11-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %