Calcio cloruro 96%, en gránulos para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
219170025 219171000 219175000
ACRO219170025EA 585 EUR
ACRO219170025 ACRO219171000 ACRO219175000
Calcio cloruro 96%, en gránulos para análisis
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Pto. Ebullición: >1600 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 782 °C
Densidad: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010903
Núm. CAS: 10043-52-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granules
Titration Complexometric ≥95 %
Fluoride (F) ≤40 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.2 %
Arsenic (As) ≤1 ppm
Barium (Ba) ≤0.4 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Mercury (Hg) ≤1 ppm