Potasio perclorato ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio perclorato
221371000 221375000
ACRO221371000EA 34.4 EUR
ACRO221371000 ACRO221375000
Potasio perclorato ACS
Potasio perclorato
Formula: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Pto. de fusión: 400 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011362
Núm. CAS: 7778-74-7
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 13,07738
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Titration 99.0 to 100.5 %
Chloride (Cl) ≤0.003 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %