Cloruro de propano-2-sulfonilo 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Cloruro de isopropilsulfonilo
222030050 222030250 222031000
ACRO222030050EA 49.7 EUR
ACRO222030050 ACRO222030250 ACRO222031000
Cloruro de propano-2-sulfonilo 97%
Cloruro de propano-2-sulfonilo
Formula: C₃H₇ClO₂S
MW: 142,61 g/mol
Pto. Ebullición: 95 °C (45 mmHg)
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 1,273 g/cm³
Pto. de inflamación: 86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007453
Núm. CAS: 10147-37-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4530 to 1.4580 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %