2-Pentanona 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyl Propyl Ketone
224130010 224131000
224130010.EA 232 EUR
224130010. 224131000.
2-Pentanona 99+%, AcroSeal®, purified by redistillation
2-Pentanona
Formula: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Pto. Ebullición: 100…103 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0,809 g/cm³
Pto. de inflamación: 7 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009400
Núm. CAS: 107-87-9
UN: 1249
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3890 to 1.3910 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA