Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Chlorothioformyl Chloride, Chloroformylsulphenyl Chloride
224340050 224340250
ACRO224340050EA 77.1 EUR
ACRO224340050 ACRO224340250
Chlorocarbonylsulphenyl chloride 95%
Chlorocarbonylsulphenyl chloride
Formula: CCl₂OS
MW: 130.97 g/mol
Pto. Ebullición: 98…100 °C (760 mmHg)
Densidad: 1.58 g/cm³
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000703
Núm. CAS: 2757-23-5
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %