Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3',5'-cAMP, 3′,5′-Cyclic AMP, Adenosine 3′,5′-cyclophosphate, (4aR,6R,7R,7aS)-6-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-2,7-dihydroxytetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3,2]dioxaphosphinine 2-oxide
225800010
225805000
225800050
ACRO225800010EA
187
EUR
ACRO225800010
ACRO225805000
ACRO225800050
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP) 99+%
Adenosine-3',5'-cyclic monophosphate (cAMP)
Formula:
C₁₀H₁₂N₅O₆P Pto. de fusión: 260 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005845 Núm. CAS: 60-92-4 UN: 3261 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤7 % (K.F.) |
HPLC | ≥99.0 % |
Ratio of Absorbances | 0.13 to 0.19 (A280/A260) |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |