Lactulose 99+%
Proveedor: Thermo Scientific
225930250 225930050 225931000
ACRO225930250EA 171 EUR
ACRO225930250 ACRO225930050 ACRO225931000
Lactulose 99+%
Lactulose
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁
Pto. de fusión: 173…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063276
Núm. CAS: 4618-18-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 3 h)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -46° to -50° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O, Ammonia)