Palatinose hydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
225950250 225951000 225955000
ACRO225950250EA 43.6 EUR
ACRO225950250 ACRO225951000 ACRO225955000
Palatinose hydrate 98%
Palatinose hydrate
Formula: C₁₂H₂₂O₁₁·xH₂O
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00076094
Núm. CAS: 343336-76-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥97.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +97° to +101° (20°C, 589 nm) (c=1, water)