L-Cysteic acid 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
226120100 226120500
ACRO226120100EA 85.6 EUR
ACRO226120100 ACRO226120500
L-Cysteic acid 99%
L-Cysteic acid
Formula: C₃H₇NO₅S
Pto. de fusión: 267…269 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007524
Núm. CAS: 498-40-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear colorless
Specific optical rotation +7° to +9° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)
Titration with NaOH ≥98.5 %