Aflatoxin B1, crystalline
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
227340010 227340100 227340500
ACRO227340010EA 70.4 EUR
ACRO227340010 ACRO227340100 ACRO227340500
Aflatoxin B1, crystalline
Aflatoxin B1
Formula: C₁₇H₁₂O₆
Pto. de fusión: 268…269 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00869647
Núm. CAS: 1162-65-8
UN: 3462
ADR: 6.1,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Powder
Solubility (10 mg/ml in CH2Cl2) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98 %