Podophyllotoxin 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
228411000 228410010
ACRO228411000EA 61.1 EUR
ACRO228411000 ACRO228410010
Podophyllotoxin 95%
Podophyllotoxin
Formula: C₂₂H₂₂O₈
Pto. de fusión: 178…184 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00075290
Núm. CAS: 518-28-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %