Nitrofurantoin 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
229380100 229380250 229381000
ACRO229380100EA 33.8 EUR
ACRO229380100 ACRO229380250 ACRO229381000
Nitrofurantoin 98%
Nitrofurantoin
Formula: C₈H₆N₄O₅
Pto. de fusión: 268 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003224
Núm. CAS: 67-20-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %