(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
235420500 235422500
ACRO235420500EA 214 EUR
ACRO235420500 ACRO235422500
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone 95%
(4-Bromophenyl)(cyclopropyl)ketone
Formula: C₁₀H₉BrO
Densidad: 1,45 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019227
Núm. CAS: 6952-89-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to beige to orange Crystalline powder or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %