3-Metiloxetano-3-metanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methyl-3-oxethanemethanol
240840100 240840500
ACRO240840100EA 41 EUR
ACRO240840100 ACRO240840500
3-Metiloxetano-3-metanol 98%
3-Metiloxetano-3-metanol
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 122 °C (70 mmHg)
Densidad: 1,034 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010273
Núm. CAS: 3143-02-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %