Acide 5-bromo-2-thenoïque 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromothiophene-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid
243640010 243640050
ACRO243640010EA 29 EUR
ACRO243640010 ACRO243640050
Acide 5-bromo-2-thenoïque 97%
Acide 5-bromo-2-thenoïque
Formula: C₅H₃BrO₂S
MW: 207,05 g/mol
Pto. de fusión: 140…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00079725
Núm. CAS: 7311-63-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 141 to 145 °C
HPLC ≥96.0 %