1-Oxido de piridin-2-ol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
243790250 243791000 243795000
ACRO243790250EA 80.6 EUR
ACRO243790250 ACRO243791000 ACRO243795000
1-Oxido de piridin-2-ol 97%
1-Oxido de piridin-2-ol
Formula: C₅H₅NO₂
Pto. de fusión: 147…152 °C
Pto. de inflamación: 100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006195
Núm. CAS: 13161-30-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 152 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %